Läs mer
BUCHI V-100 Vacuum Pump
Produktkod. 15394916 Handla allt Buchi Produkter
Change view
Kontrollera:
1-100 Gränssnitt
Manuell
Inkluderar:
Ingen extra utrustning
Sekundär kylfälla
Woulf-flaska
Woulf-flaska, sekundär kylfälla
Woulff-flaska, sekundär kondensor
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kontrollera Inkluderar unitSize
15394916 Manuell Sekundär kylfälla Varje
15354916 1-100 Gränssnitt Woulff-flaska, sekundär kondensor Varje
15374916 Manuell Ingen extra utrustning Varje
15304926 Manuell Woulf-flaska Varje
15344916 1-100 Gränssnitt Woulf-flaska Varje
15314926 Manuell Woulff-flaska, sekundär kondensor Varje
15334926 Manuell Woulf-flaska, sekundär kylfälla Varje
15364916 1-100 Gränssnitt Woulf-flaska, sekundär kylfälla Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15394916 Leverantör BUCHI Leverantörsnummer 11V100002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
The Vacuum Pump V-100 is a chemically resistant PTFE diaphragm vacuum pump with space saving design. It covers essential needs in vacuum generation.
  • The V-100 is an economical and chemically resistant vacuum pump with a space saving design.
  • It covers the essential needs in vacuum generation.
  • It is optimally suited to work with the I-100 and R-100.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Vakuum 10 mbar (±2 mbar)
Kontrollera Manuell
Inkluderar Sekundär kylfälla
Flödeshastighet 1.5 m⊃3/hr.
Pumptyp Diaphragm Vacuum Pump
Kapslingsklassificering IP20
Användningsområden Rotary evaporation
Maximalt tryck 1.013 bar
Spänning 100/240 V