Läs mer
BUCHI V-100 Vacuum Pump
Handla allt Buchi Produkter
Kontrollera:
1-100 Gränssnitt
Manuell
Inkluderar:
Ingen extra utrustning
Sekundär kylfälla
Woulf-flaska
Woulf-flaska, sekundär kylfälla
Woulff-flaska, sekundär kondensor
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Effective vacuum source for limited budgets
- Small footprint saves valuable laboratory space
- Light weight and compact design with integrated carrying handle
- High up time due to low maintenance
- Accurate vacuum regulation thanks to optional interface
- Maximum longevity due to: Robust and stable design and Integrated ECO2 mode
- On/off-regulated by the Interface I-100, optimally suited to work with Rotavapor R-100
- Includes silencer and 2m of vacuum tubing
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Vakuum | 10 mbar |
| Kontrollera | 1-100 Gränssnitt |
| Inkluderar | Woulff-flaska, sekundär kondensor |
| Modell | V-100 and I-100 |
| Flödeshastighet | 1,5 m3 /h. |
| Pumptyp | Vakuumsystem |
| Kapslingsklassificering | IP20 |
| Användningsområden | Roterande avdunstning |
| Maximalt tryck | Atmospheric |
| Spänning | 100 till 240 V |