Läs mer
BUCHI V-180 Vakuumpump
Produktkod. p-200020854 Handla allt Buchi Produkter
Inkluderar:
Vakuumpump
Vakuumpump, I-180 styrenhet
Vakuumpump, I-180-styrenhet, Woulff-flaska
Vakuumpump, I-180-styrenhet, Woulff-flaska, sekundär V-kondensor med isolering
Vakuumpump, I-180-styrenhet, sekundär V-kondensor med isolering
Vakuumpump, I-80 styrenhet
Vakuumpump, I-80-styrenhet, Woulff-flaska
Vakuumpump, I-80-styrenhet, Woulff-flaska, sekundär V-kondensor med isolering
Vakuumpump, I-80-styrenhet, sekundär V-kondensor med isolering
Vakuumpump, Woulff-flaska
Vakuumpump, Woulff-flaska, sekundär V-kondensor med isolering
Vakuumpump, sekundär V-kondensor med isolering
Produktkod. 30000617
Brand: BUCHI 11V180000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vakuumpumpen V-180 är en kemiskt resistent PTFE-membranvakuumpump med platsbesparande design. Den täcker väsentliga behov vid vakuumgenerering.
  • Effektiv vakuumkälla för begränsade budgetar
  • Litet fotavtryck sparar värdefullt laboratorieutrymme
  • Lätt vikt och kompakt design med avtagbart bärhandtag
  • Hög tid på grund av lågt underhåll
  • Noggrann vakuumreglering tack vare valfritt gränssnitt
  • Maximal livslängd tack vare robust och stabil design och integrerat ECO2-läge
  • På/av-regleras av Interface I-180, optimalt lämpad att arbeta med Rotavapor R-80
  • Inkluderar ljuddämpare och 2 m vakuumslang
Specifikationer
Max. Vakuum 10 mbar
Kontrollera Interface I-180
Motortyp Borstlös DC
Inkluderar Vakuumpump
Mått (L x B x H) 207 x 185 x 238 mm
Djup (metriskt) 207 mm
Material PTFE
Modell V-180
Bullernivå 32 till 57 dBA
Wattal 180 W
Flödeshastighet 1,5 m3 /h.
Frekvens 50/60 Hz
Total höjd (metrisk) 238 mm
Total längd (metrisk) 207 mm
Total bredd (metrisk) 185 mm
Pumptyp Oljefri membranpump
Kapslingsklassificering IP21
Antal pumphuvuden 2
Användningsområden Roterande indunstning
Antal etapper 1
Maximalt tryck Omgivning
För användning med (utrustning) Roterande förångare
Spänning 100 till 240 V