Description
- Kemikaliebeständig PTFE membranpump
- Sömlös kontakt& spela integration med I-300/I-300 Pro Interface och det helautomatiska Rotavapor R-300-systemet
- Föroreningar är lätt synliga genom transparent frontpanel
- Oövervakad drift i kombination med Interface I-300/I-300 Pro
- Valfri nivåsensor för sekundär kondensor varnar för potentiellt spill av mottagningskolven
- Hög kemikaliebeständighet tack vare användningen av högkvalitativa material
- Tyst drift och ökad livslängd tack vare hastighetsstyrd drift i kombination med tillvalet Interface I-300/I-300 Pro
Specifications
Specifications
| Max. Vakuum | 5 mbar (± 2 mbar) |
| Inkluderar | Vakuumslang, strömkabel, ljuddämpare, slanganslutningsset, mini-DIN kommunikationskabel, membranverktyg (för att fästa och ta bort membran) |
| Motorhastighet | 1500 rpm max. |
| Certifikat och efterlevnad | CE/CSA/CUS |
| Elektriska krav | 100/240 V 50/60 Hz |
| Beskrivning | BUCHI V-300 vakuumpump, Fristående |
| Djup (metriskt) | 321 mm |
| Material | PTFE |
| Modell | 11V300000 |
| Bullernivå | 32 till 57 dBA (beroende på driftläge); 32 dBA: med 10 % belastning (normal); 57 dBA: med 100 % belastning |
| Show More |