Läs mer
BUCHI V-300 vakuumpump
Handla allt Buchi Produkter
Inkluderar:
Vakuumpump V-300, I-300 Pro-gränssnitt med Woulff-flaska
Vakuumpump V-300, Woulff-flaska
Vakuumpump V-300, Woulff-flaska (utan gränssnitt) och sekundär kondensor med isolering
Vakuumpump V-300, Woulff-flaska, I-300-gränssnitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tyst drift tack vare hastighetsreglering
- Oövervakad drift i kombination med Interface I-300 / I-300 Pro i kombination med valfri nivåsensor för sekundär kondensor som varnar potentiellt spill av mottagande kolven
- Hög kemikaliebeständighet tack vare användningen av högkvalitativa material
- Ökad livslängd tack vare hastighetsstyrd drift i kombination med tillvalet Interface I-300 / I-300 Pro
- Enkel visuell detektering av kondensat och partiklar tack vare transparent frontpanel
- Sömlös plug and play-integrering i:
- Ett hastighetsstyrt vakuumsystem med Interface I-300 / I-300 Pro
- En helt automatiserad BUCHI Rotavapor R-300-system inklusive alla processparametrar
Certifikat
CE/CSA/CUS
Garanti
1 år
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Vakuum | 5 mbar (± 2 mbar) |
| Kontrollera | Manual |
| Inkluderar | Vakuumpump V-300, Woulff-flaska (utan gränssnitt) och sekundär kondensor med isolering |
| Material | PTFE |
| Flödeshastighet | 1,8 m3 /h. |
| Pumptyp | Membranpump |
| Spänning | 100 till 240 V |