Läs mer
BUCHI V-300 vakuumpump
Produktkod. 15501290 Handla allt Buchi Produkter
Inkluderar:
Sekundär kondensor
Sekundär kylfälla kondensor
Woulff flaska, Sekundär kylfälla kondensor
Woulff-flaska, sekundär kondensor, I-300 Pro-gränssnitt
Woulff-flaska, sekundär kondensor, I-300-gränssnitt
Woulff-flaska, sekundär kylfälla kondensor, I-300 Pro-gränssnitt
Woulff-flaska, sekundär kylfälla kondensor, I-300-gränssnitt
Max. Vakuum:
5 mbar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15501290
Brand: BUCHI 11V300320
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En tyst och kemiskt resistent PTFE membranpump. Den är optimalt lämpad att arbeta med I-300 / I-300 Pro Controllers för Rotavapors och parallella förångare SyncorePlus och Multivapor .
  • Tyst drift tack vare hastighetsreglering
  • Oövervakad drift i kombination med Interface I-300 / I-300 Pro i kombination med valfri nivåsensor för sekundär kondensor som varnar potentiellt spill av mottagande kolven
  • Hög kemikaliebeständighet tack vare användningen av högkvalitativa material
  • Ökad livslängd tack vare hastighetsstyrd drift i kombination med tillvalet Interface I-300 / I-300 Pro
  • Enkel visuell detektering av kondensat och partiklar tack vare transparent frontpanel
  • Sömlös plug and play-integrering i:
    • Ett hastighetsstyrt vakuumsystem med Interface I-300 / I-300 Pro
    • En helt automatiserad BUCHI Rotavapor R-300-system inklusive alla processparametrar
Specifikationer
Max. Vakuum 5 mbar
Kontrollera I-300 Pro Interface
Inkluderar Woulff-flaska, sekundär kylfälla kondensor, I-300 Pro-gränssnitt
Flödeshastighet 1,8 m³/h
Pumptyp Membranpump
Kapslingsklassificering IP20
Användningsområden Evakueringsdestillationsapparater, vakuumfiltrering, vakuumtorkskåp, torkugnar
Maximalt tryck 2 bar
För användning med (utrustning) I-300 / I-300 Pro och R-300
Spänning 100/240 V