Läs mer
BUCHI V-300 vakuumpump
Handla allt Buchi Produkter
Inkluderar:
Sekundär kondensor
Sekundär kylfälla kondensor
Woulff flaska, Sekundär kylfälla kondensor
Woulff-flaska, sekundär kondensor, I-300 Pro-gränssnitt
Woulff-flaska, sekundär kondensor, I-300-gränssnitt
Woulff-flaska, sekundär kylfälla kondensor, I-300 Pro-gränssnitt
Woulff-flaska, sekundär kylfälla kondensor, I-300-gränssnitt
Max. Vakuum:
5 mbar
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tyst drift tack vare hastighetsreglering
- Oövervakad drift i kombination med Interface I-300 / I-300 Pro i kombination med valfri nivåsensor för sekundär kondensor som varnar potentiellt spill av mottagande kolven
- Hög kemikaliebeständighet tack vare användningen av högkvalitativa material
- Ökad livslängd tack vare hastighetsstyrd drift i kombination med tillvalet Interface I-300 / I-300 Pro
- Enkel visuell detektering av kondensat och partiklar tack vare transparent frontpanel
- Sömlös plug and play-integrering i:
- Ett hastighetsstyrt vakuumsystem med Interface I-300 / I-300 Pro
- En helt automatiserad BUCHI Rotavapor R-300-system inklusive alla processparametrar
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Vakuum | 5 mbar |
| Kontrollera | I-300 Interface |
| Inkluderar | Woulff-flaska, sekundär kondensor, I-300-gränssnitt |
| Flödeshastighet | 1,8 m³/h |
| Pumptyp | Membranpump |
| Kapslingsklassificering | IP20 |
| Användningsområden | Evakueringsdestillationsapparater, vakuumfiltrering, vakuumtorkskåp, torkugnar |
| Maximalt tryck | 2 bar |
| För användning med (utrustning) | I-300 / I-300 Pro och R-300 |
| Spänning | 100/240 V |