Läs mer
Beschreibung
- Tyst drift tack vare hastighetsreglering
- Oövervakad drift i kombination med Interface I-300 / I-300 Pro i kombination med valfri nivåsensor för sekundär kondensor som varnar potentiellt spill av mottagande kolven
- Hög kemikaliebeständighet tack vare användningen av högkvalitativa material
- Ökad livslängd tack vare hastighetsstyrd drift i kombination med tillvalet Interface I-300 / I-300 Pro
- Enkel visuell detektering av kondensat och partiklar tack vare transparent frontpanel
- Sömlös plug and play-integrering i:
- Ett hastighetsstyrt vakuumsystem med Interface I-300 / I-300 Pro
- En helt automatiserad BUCHI Rotavapor R-300-system inklusive alla processparametrar
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Vakuum | 5 mbar |
| Kontrollera | I-300 Interface |
| Inkluderar | Woulff-flaska, sekundär kylfälla kondensor, I-300-gränssnitt |
| Flödeshastighet | 1,8 m³/h |
| Pumptyp | Membranpump |
| Kapslingsklassificering | IP20 |
| Användningsområden | Evakueringsdestillationsapparater, vakuumfiltrering, vakuumtorkskåp, torkugnar |
| Maximalt tryck | 2 bar |
| För användning med (utrustning) | I-300 / I-300 Pro och R-300 |
| Spänning | 100/240 V |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?