Beskrivning
- Effektiv vakuumkälla för begränsade budgetar
- Litet fotavtryck sparar värdefullt laboratorieutrymme
- Lätt vikt och kompakt design med avtagbart bärhandtag
- Hög tid på grund av lågt underhåll
- Noggrann vakuumreglering tack vare valfritt gränssnitt
- Maximal livslängd tack vare robust och stabil design och integrerat ECO2-läge
- På/av-regleras av Interface I-180, optimalt lämpad att arbeta med Rotavapor R-80
- Inkluderar ljuddämpare och 2 m vakuumslang
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Vakuum | 15 mbar |
| Kontrollera | Interface I-180 |
| Motortyp | Borstlös DC |
| Inkluderar | Vakuumpump |
| Mått (L x B x H) | 207 x 185 x 238 mm |
| Djup (metriskt) | 207 mm |
| Material | PTFE |
| Modell | V-80 |
| Bullernivå | 32 till 57 dBA |
| Wattal | 180 W |
| Visa mer |