Läs mer
BUCHI V-80 Vakuumpump
Produktkod. 30000697 Handla allt Buchi Produkter
Change view
Inkluderar:
Vakuumpump
Vakuumpump, I-180 styrenhet
Vakuumpump, I-180-styrenhet, Woulff-flaska
Vakuumpump, I-180-styrenhet, Woulff-flaska, sekundär V-kondensor med isolering
Vakuumpump, I-180-styrenhet, sekundär V-kondensor med isolering
Vakuumpump, I-80 styrenhet
Vakuumpump, I-80-styrenhet, Woulff-flaska
Vakuumpump, I-80-styrenhet, Woulff-flaska, sekundär V-kondensor med isolering
Vakuumpump, I-80-styrenhet, sekundär V-kondensor med isolering
Vakuumpump, Woulff-flaska
Vakuumpump, Woulff-flaska, sekundär V-kondensor med isolering
Vakuumpump, sekundär V-kondensor med isolering
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar
30000697 Vakuumpump, I-80-styrenhet, Woulff-flaska
30000651 Vakuumpump
30000621 Vakuumpump, sekundär V-kondensor med isolering
30000622 Vakuumpump, Woulff-flaska
30000633 Vakuumpump, Woulff-flaska, sekundär V-kondensor med isolering
30000629 Vakuumpump, I-80 styrenhet
30000614 Vakuumpump, I-80-styrenhet, sekundär V-kondensor med isolering
30000695 Vakuumpump, I-80-styrenhet, Woulff-flaska, sekundär V-kondensor med isolering
30000635 Vakuumpump, I-180 styrenhet
30000643 Vakuumpump, I-180-styrenhet, sekundär V-kondensor med isolering
30000696 Vakuumpump, I-180-styrenhet, Woulff-flaska
30000609 Vakuumpump, I-180-styrenhet, Woulff-flaska, sekundär V-kondensor med isolering
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 30000697 Leverantör BUCHI Leverantörsnummer 11V080110
Vakuumpumpen V-80 är en kemiskt resistent PTFE-membranvakuumpump med platsbesparande design. Den täcker väsentliga behov vid vakuumgenerering.
  • Effektiv vakuumkälla för begränsade budgetar
  • Litet fotavtryck sparar värdefullt laboratorieutrymme
  • Lätt vikt och kompakt design med avtagbart bärhandtag
  • Hög tid på grund av lågt underhåll
  • Noggrann vakuumreglering tack vare valfritt gränssnitt
  • Maximal livslängd tack vare robust och stabil design och integrerat ECO2-läge
  • På/av-regleras av Interface I-180, optimalt lämpad att arbeta med Rotavapor R-80
  • Inkluderar ljuddämpare och 2 m vakuumslang
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Vakuum 15 mbar
Kontrollera I-80 Controller
Motortyp Borstlös DC
Inkluderar Vakuumpump, I-80-styrenhet, Woulff-flaska
Mått (L x B x H) 207 x 185 x 238 mm
Djup (metriskt) 207 mm
Material PTFE
Modell V-80
Bullernivå 32 till 57 dBA
Wattal 180 W
Flödeshastighet 1,3 m3 /h.
Frekvens 50/60 Hz
Total höjd (metrisk) 238 mm
Total längd (metrisk) 207 mm
Total bredd (metrisk) 185 mm
Pumptyp Oljefri membranpump
Kapslingsklassificering IP21
Antal pumphuvuden 2
Användningsområden Roterande indunstning
Antal etapper 1
Maximalt tryck Omgivning
För användning med (utrustning) Roterande förångare
Spänning 100 till 240 V