Läs mer
V-9302, MedChemExpress
Beskrivning
V-9302 is a competitive antagonist of transmembrane glutamine flux. V-9302 selectively and potently targets the amino acid transporter ASCT2 (SLC1A5) not ASCT1. V-9302 inhibits ASCT2-mediated glutamine uptake (IC50=9.6 μM) in HEK-293 cells.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | V-9302 |
| CAS | 1855871-76-9 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C34H38N2O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (46.41 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble) |
| LEDER | O=C(O)[C@@H](N)CCN(CC1=CC=CC=C1OCC2=CC=CC(C)=C2)CC3=CC=CC=C3OCC4=CC=CC(C)=C4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 538.68 |
| Formel vikt | 538.68 |
| Visa mer |