missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Invitrogen™ V-ATPase G3 Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Invitrogen™ PA570581
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
This target displays homology in the following species: Cow: 86%; Dog: 93%; Guinea Pig: 100%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 93%; Rabbit: 100%; Rat: 100%; Zebrafish: 86%.
ATP6V1G3 (V-ATPase G3) is a catalytic subunit of the peripheral V1 complex of vacuolar ATPase (V-ATPase). V-ATPase is responsible for acidifying a variety of intracellular compartments in eukaryotic cells.
Specifikationer
| V-ATPase G3 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| ATP6V1G3 | |
| ATP6G3; ATP6V1G3; ATPase H+ transporting V1 subunit G3; ATPase, H+ transporting, lysosomal (vacuolar proton pump) subunit G3; ATPase, H+ transporting, lysosomal 13kDa, V1 subunit G3; ATPase, H+ transporting, lysosomal V1 subunit G3; ATPase, H+ transporting, lysosomal, V1 subunit G3; ATPase, H+ transporting, V1 subunit G, isoform 3; vacuolar ATP synthase subunit G 3; vacuolar proton pump G subunit 3; vacuolar proton pump subunit G 3; vacuolar proton pump, subunit G3; V-ATPase 13 kDa subunit 3; V-ATPase G subunit 3; V-ATPase G3 subunit; V-ATPase subunit G 3; Vma10; V-type proton ATPase subunit G 3 | |
| Rabbit | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 338375 | |
| -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| 0.5 mg/mL | |
| PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide | |
| Q8BMC1 | |
| ATP6V1G3 | |
| synthetic peptide directed towards the middle region of mouse V-ATPase G3. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Antibody | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering