Läs mer
Asecos™ V-MOVE-90 Säkerhetsförvaringsskåp
Handla allt asecos Produkter
Bärande kapacitet:
4 x Hyllor: 50 kg vardera, Insats: 50 kg, Sump: 13 L, Maximal belastning: 120 kg
4 x Hyllor: 50 kg vardera, Insatser: 50 kg styck, sumpar: 13 L styck, Max belastning: 240 kg
5 x Hyllor: 50 kg vardera, Insatser: 50 kg styck, sumpar: 13 L styck, Max belastning: 240 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Optimal integration och utnyttjande av utrymmet – med ett djup på 86 cm använder V-LINE skåp nu utrymmet bredvid laboratoriedragskåp och arbetsbänkar som konventionella skåp för farligt material har lämnat oanvända
- Brandmotstånd på 90 minuter
- Maximal komfort – vertikal lådteknik möjliggör åtkomst och synlighet till alla förvarade behållare från båda sidor
- Med en knapptryckning öppnas och stängs de vertikala lådorna automatiskt
- Lådor glider mjukt och tyst ut ur och in i skåpet utan ytterligare fysiska ansträngningar
- De vertikala lådornas stoppfunktion upptäcker motstånd och eliminerar risken för fastklämning
- Ingen obehörig användning – dörrar låsbara med cylinderlås och skåp kan integreras av kunden i ett befintligt huvudnyckelsystem
- Låsstatusindikator (röd/grön) tillhandahålls
- Alltid stängd – seriell automatisk dörrstängning efter ca. 60 sekunder med akustisk/visuell signal före stängning
- Möjlig inredningsutrustning inkluderar höj- och sänkbara hyllor, bottensumpar och skyddsräcke
- I enlighet med EN 14470-1 och TRGS 510
- Robust konstruktion och lång livslängd – reptålig ytterkropp med pulverlackerad yta
- Ventilation – integrerade luftkanaler redo för anslutning (DN 75) till tekniskt frånluftssystem
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 14470-1, TRGS 510 |
| Konfiguration | 5 x 50 kg stålplåtshyllor; 1 x 50 kg stålplåtsinsats; 1 x 13 L stålplåtsump; 5 x 50 kg stålplåtshyllor; 1 x 50 kg stålplåtsinsats; 1 x 13 L stålplåtsump |
| Mått (D x B x H) Inredning | 775 x 701 x 1750 mm |
| Mått (D x B x H) | 860 x 819 x 1966 mm |
| Dörr stil | Autostängning |
| För användning med (applikation) | Förvaring av brandfarliga farliga ämnen |
| Bärande kapacitet | 5 x Hyllor: 50 kg vardera, Insatser: 50 kg styck, sumpar: 13 L styck, Max belastning: 240 kg |
| Antal dörrar | 2 |
| Vikt (metrisk) | 607 kg |
| Färg | ljusgrå |
| Visa mer |