Läs mer
Cole-Parmer™ V-serien Stuart™ Vortex mixer
Produktkod. 12027134
Change view
Hastighetsintervall:
200 till 2500 rpm
2500 till 4500 rpm
Fast hastighet
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Hastighetsintervall Förpackningsstorlek
12027134 200 till 2500 rpm Varje
12017134 Fast hastighet Varje
15401435 2500 till 4500 rpm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12027134 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0472903
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5210.00 SEK
    4687.09 SEK / Paket med 1
    Save 522.91 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 24-11-2026
Denna V-serie Stuart™ Vortex Mixer är en kompakt enhet perfekt för enskilda arbetsstationer.
  • Blanda en mängd olika rörstorlekar och former med det medföljande gummikopphuvudet.
  • Tung formgjuten kropp kommer inte att dansa över din bänk.
  • Automatisk start när den mjuka gummikoppen trycks ner.
  • Vortex-blandaren ger snabb blandning av prover som finns i provrör, små flaskor och flaskor.
  • Startar automatiskt när gummikoppen trycks ned och stannar när kärlet tas bort.
  • Kontrollera blandningshastigheten genom att välja från 200 rpm för mer skonsam blandning till 2500 rpm för kraftig omrörning.
  • Tung formgjuten kropp för stabilitet under användning.
  • Inkluderar integrerad retortstav för att säkra kärl ovanför virvelverkan för långvarig blandning.
Specifikationer
Bana 4.2 mm
Hastighetsintervall 200 till 2500 rpm
Elektriska krav 90/240 V, 50/60 Hz, 50 W
Spänning 90/240 V
Wattal 50 W
Produkttyp Vortex-mixer
Frekvens 50/60 Hz
Material Formgjuten
Djup (engelska) 8,5 tum
Djup (metriskt) 215 mm
Höjd (engelska) 3,1 tum.
Höjd (metrisk) 78 mm
Bredd (engelska) 5,3 tum
Bredd (metrisk) 135 mm
Vikt (engelska) 7.1 lb.
Vikt (metrisk) 3.2 kg
Modell SA8
IP-betyg IP31
Driftlägen Intermittent, kontinuerlig