Läs mer
Cole-Parmer™ V-serien Stuart™ Vortex mixer
Produktkod. 15401435
Hastighetsintervall:
200 till 2500 rpm
2500 till 4500 rpm
Fast hastighet
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15401435
Brand: Cole-Parmer™ 0472913
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna V-serie Stuart™ Vortex Mixer är en kompakt enhet perfekt för enskilda arbetsstationer.
  • Blanda en mängd olika rörstorlekar och former med det medföljande gummikopphuvudet.
  • Tung formgjuten kropp kommer inte att dansa över din bänk.
  • Automatisk start när den mjuka gummikoppen trycks ner.
  • Vortex-blandaren ger snabb blandning av prover som finns i provrör, små flaskor och flaskor.
  • Startar automatiskt när gummikoppen trycks ned och stannar när kärlet tas bort.
  • Kontrollera blandningshastigheten genom att välja från 200 rpm för mer skonsam blandning till 2500 rpm för kraftig omrörning.
  • Tung formgjuten kropp för stabilitet under användning.
  • Inkluderar integrerad retortstav för att säkra kärl ovanför virvelverkan för långvarig blandning.
Specifikationer
Bana 4.5 mm
Hastighetsintervall 2500 till 4500 rpm
Spänning 100 till 240 V
Rörstorlek Upp till 30 mm
Material Formgjuten bas
Mått (L x B x H) 100 x 100 x 67 mm
Höjd (engelska) 2,6 tum
Höjd (metrisk) 67 mm
Längd (engelska) 3,9 tum.
Längd (metrisk) 100 mm
Bredd (engelska) 3,9 tum.
Bredd (metrisk) 100 mm
Vikt (engelska) 1.2 lb.
Vikt (metrisk) 0.55 kg
IP-betyg IP43