Läs mer
Cole-Parmer™ V-serien Stuart™ Vortex mixer
Produktkod. p-200003974
Hastighetsintervall:
200 till 2500 rpm
2500 till 4500 rpm
Fast hastighet
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12017134
Brand: Cole-Parmer™ 0472901
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna V-serie Stuart™ Vortex Mixer är en kompakt enhet perfekt för enskilda arbetsstationer.
  • Blanda en mängd olika rörstorlekar och former med det medföljande gummikopphuvudet.
  • Tung formgjuten kropp kommer inte att dansa över din bänk.
  • Automatisk start när den mjuka gummikoppen trycks ner.
  • Vortex-blandaren ger snabb blandning av prover som finns i provrör, små flaskor och flaskor.
  • Startar automatiskt när gummikoppen trycks ned och stannar när kärlet tas bort.
  • Kontrollera blandningshastigheten genom att välja från 200 rpm för mer skonsam blandning till 2500 rpm för kraftig omrörning.
  • Tung formgjuten kropp för stabilitet under användning.
  • Inkluderar integrerad retortstav för att säkra kärl ovanför virvelverkan för långvarig blandning.
Specifikationer
Hastighetsintervall Fast hastighet
Produkttyp Vortex-mixer