Läs mer
V12 Wear Metals Standard: 30 μg/g Al, Cr, Cu, Fe, Pb, Mg, Ni, Si, Ag, Na, Sn, Ti in Hydrocarbon Oil, VHG™
Beskrivning
V12 Wear Metals Standard: 30 μg/g Al, Cr, Cu, Fe, Pb, Mg, Ni, Si, Ag, Na, Sn, Ti in Hydrocarbon Oil
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aluminium/Chromium/Copper/Iron/Lead/Magnesium/Nickel/Silicon/Silver/Sodium/Tin/Titanium |
| CAS | 7429-90-5, 7440-47-3, 7440-50-8, 7439-89-6, 7439-92-1, 7439-95-4 |
| Metoder | ICP/XRF/RDE |
| Analyt- eller komponentnamn | Aluminium/Chromium/Copper/Iron/Lead/Magnesium/Nickel/Silicon/Silver/Sodium/Tin/Titanium |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Hydrocarbon Oil |
| Kvantitet | 50 g |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Aluminium 30 μg/g/Chromium 30 μg/g/Copper 30 μg/g/Iron 30 μg/g/Lead 30 μg/g/Magnesium 30 μg/g/Nickel 30 μg/g/Silicon 30 μg/g/Silver 30 μg/g/Sodium 30 μg/g/Tin 30 μg/g/Titanium 30 μg/g |