Läs mer
V23 Standard: Al, Ba, B, Cd, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Pb, Mg, Mn, Mo, Ni, P, Sb, Si, Ag, Na, Sn, Ti, V, Zn @ 100 μg/g in 75 cSt Hydrocarbon Oil
Kvantitet:
400 g
Förpackningsstorlek:
400g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aluminium∣Antimony∣Barium∣Boron∣Cadmium∣Calcium∣Chromium∣Cobalt∣Copper∣Iron∣Lead∣Lithium∣Magnesium∣Manganese∣Molybdenum∣Nickel∣Phosphorus∣Potassium∣Silicon∣Silver∣Sodium∣Tin∣Titanium∣Vanadium∣Zinc |
| CAS | 7429-90-5, 7440-36-0, 7440-39-3, 7440-42-8, 7440-43-9, 7440-70-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Aluminium∣Antimony∣Barium∣Boron∣Cadmium∣Calcium∣Chromium∣Cobalt∣Copper∣Iron∣Lead∣Lithium∣Magnesium∣Manganese∣Molybdenum∣Nickel∣Phosphorus∣Potassium∣Silicon∣Silver∣Sodium∣Tin∣Titanium∣Vanadium∣Zinc |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Lösningstyp | Mixture |
| Element | Multi-element |
| Lösningsmedel eller matris | 75 cSt Hydrocarbon Oil |
| Industry Type | Industrial QC |
| Kvantitet | 400 g |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Aluminium 100 μg/g∣Antimony 100 μg/g∣Barium 100 μg/g∣Boron 100 μg/g∣Cadmium 100 μg/g∣Calcium 100 μg/g∣Chromium 100 μg/g∣Cobalt 100 μg/g∣Copper 100 μg/g∣Iron 100 μg/g∣Lead 100 μg/g∣Lithium 100 μg/g∣Magnesium 100 μg/g∣Manganese 100 μg/g∣Molybdenum 100 μg/g∣Nickel 100 μg/g∣Phosphorus 100 μg/g∣Potassium 100 μg/g∣Silicon 100 μg/g∣Silver 100 μg/g∣Sodium 100 μg/g∣Tin 100 μg/g∣Titanium 100 μg/g∣Vanadium 100 μg/g∣Zinc 100 μg/g |