Läs mer
Buerkle™ V2A skopa i rostfritt stål
Produktkod. 10048472 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
120 mL
450 mL
1000 mL
1500 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10048472
Brand: Buerkle™ 53701000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd detta Buerkle™ V2A Rostfritt stål Skopa som en mätskopa i laboratoriet. Den är också lämplig för användning med livsmedel
Rostfritt stål V2A skopa för provtagning.
  • Rostfritt stål V2A (1.4301)
  • Steriliserbar
  • Robust
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Certifikat och efterlevnad AISI 304, V2A (1.4301)
Produkttyp Mätskopa
För användning med (applikation) Lämplig för användning med livsmedel
Material Rostfritt stål (V2A)