Läs mer
Buerkle™ V2A skopa i rostfritt stål
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
120 ml
450 ml
1000 ml
1500 ml
2000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Rostfritt stål V2A skopa för provtagning.
- Rostfritt stål V2A (1.4301)
- Steriliserbar
- Robust
Specifikationer
Specifikationer
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 450 ml |
| Certifikat och efterlevnad | AISI 304, V2A (1.4301) |
| Produkttyp | Mätskopa |
| För användning med (applikation) | Lämplig för användning med livsmedel |
| Material | Rostfritt stål (V2A) |