Läs mer
Buerkle™ V2A skopa i rostfritt stål
Produktkod. 10568483 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
120 mL
450 mL
1000 mL
1500 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10568483
Brand: Buerkle™ 53702000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd detta Buerkle™ V2A Rostfritt stål Skopa som en mätskopa i laboratoriet. Den är också lämplig för användning med livsmedel
Rostfritt stål V2A skopa för provtagning.
  • Rostfritt stål V2A (1.4301)
  • Steriliserbar
  • Robust
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Certifikat och efterlevnad AISI 304, V2A (1.4301)
Produkttyp Mätskopa
För användning med (applikation) Lämplig för användning med livsmedel
Material PVC, polypropen, rostfritt stål (V2A)