Läs mer
Buerkle™ V2A skopa i rostfritt stål
Produktkod. p-8002881 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
120 ml
450 ml
1000 ml
1500 ml
2000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10263330
Brand: Buerkle™ 53700120
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd detta Buerkle™ V2A Rostfritt stål Skopa som en mätskopa i laboratoriet. Den är också lämplig för användning med livsmedel
Rostfritt stål V2A skopa för provtagning.
  • Rostfritt stål V2A (1.4301)
  • Steriliserbar
  • Robust
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 120 ml
Certifikat och efterlevnad AISI 304, V2A (1.4301)
Produkttyp Mätskopa
För användning med (applikation) Lämplig för användning med livsmedel
Material Rostfritt stål (V2A)