Beskrivning
- Lätt att byta ut, visiret klickar på plats
- För användning med 3M™ V4D Faceshield
- Ersättningsvisir med klar acetat som erbjuder goda kemikalieresistenta egenskaper
- Acetatvisir har goda optiska egenskaper och en anti-dimma beläggning
- Ersättningsvisir i genomskinlig polykarbonat med slag- och repskydd
- Ersättning för visir i stålnät med svart matt yta som ger skydd mot flygande flisor och flisor
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE godkänd, EN 166, EN 166 |
| Höjd (metrisk) | 0.25 cm |
| Form | Formning |
| Bredd (metrisk) | 30.48 cm |
| Linsbeläggning | Reptålig |
| Linsfärg | Klart |
| Produkttyp | V4-seriens ersättningsvisir |
| För användning med (utrustning) | V4F-visir |
| Längd (metrisk) | 38.1 cm |
| Linsmaterial | Polykarbonat |