Läs mer
Brady™ V4500 streckkodsläsarsats EU
Produktkod. 30057742
Change view
Anslutningstyp:
RS-232, USB
Produktkod. Anslutningstyp
30057742 RS-232, USB
1 options
Produktkod. 30057742 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 322619
Digitalisera datafångst och automatisera dina arbetsflöden med lätthet och precision med V4500 streckkodsläsare.
  • Höghastighets, rundstrålande streckkodsskanning på ett enkelt sätt
  • Idealisk för lagerhantering, kitverifiering, skanning och utskrift samt packningsprogram
  • Proprietär Cortex Decoder-teknologi gör det möjligt för skannern att enkelt läsa små streckkoder såväl som blanka och svårlästa ytor
  • Automatisk tangentbordsenhet och dynamiskt användargränssnitt låter dig gå från installation till första skanning på några sekunder
  • Dataanalysfunktionen låter dig sortera och ordna data precis som du vill– börja med en enkel skanning och anslut enkelt till molnet och ditt affärssystem
  • Tål 1,8 m fall (MIL-STD-810G)
  • Induktivt laddande batteri räcker ett helt skift med över 75 000 skanningar
  • Satsen innehåller skanner, vagga, batteri, AC adapter, USB kabel och EU-nätsladd
Specifikationer
Batteridriftstid Upp till 75 000 skanningar per laddning
Streckkodstyper som stöds BC412, Codabar, Kod 11, Kod 128, Kod 32, Kod 39, Kod 93, GS1 DataBar, Hong Kong 2 av 5, IATA 2 av 5, Interleaved 2 av 5, Matris 2 av 5, MSI Plessey, NEC 2 av 5, Pharmacode, Plessey, Raka 2 av 5, Telepen, UPC / EAN / JAN, Trioptic
Dataöverföringsmetod Bluetooth™ 5 Lågenergi (klass II)
Vikt (metrisk) 1.38 kg
Laddningstid Laddning över vaggan (0 till 100 %) 4 timmar.
Vikt (engelska) 3 lb.
Certifikat och efterlevnad CE, UKCA
För användning med (applikation) Tillgångsspårning, streckkodsmärkning, kretskortsmärkning, komponent- och utrustningsmärkning, allmän identifiering, lager- och inspektionsmärkning, lagermärkning
Fältvy Högdensitetsfält: 30° Horisontell med 20° Vertikal, brett fält: 50° Horisontell med 33,50° Vertikal
Fuktighet 5 % till 95 % (icke-kondenserande)
Inkluderar V4500 streckkodsläsare, en V1300-vagga, ett V1200-batteri, en AC Adapter, en EU-strömkabel och en USB 1 M kabel
Mått (L x B x H) 113 x 152 x 75 mm
Garanti 3 år
Typ Streckkodsläsare
Anslutningstyp RS-232, USB
Upplösning 1280 x 960
Alternativt artikelnummer BR-V4500-KIT-EU