Läs mer
Brady™ V4500 streckkodsskanner batteriladdare
Produktkod. 30057761 Handla allt Brady Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
V4500 streckkodsläsare (177233)
Produktkod. För användning med (utrustning)
30057761 V4500 streckkodsläsare (177233)
1 options
Produktkod. 30057761 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 177235
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3565.00 SEK
    3251.36 SEK / Paket med 1
    Save 313.64 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 04-01-2027
V4500 streckkodsläsare tillbehör för att säkerställa oavbruten produktivitet.
Batteriladdare - V1300-vagga för V4500 streckkodsläsare
Specifikationer
Beskrivning V1300-vagga för V4500 streckkodsläsare
Höjd (metrisk) 75 mm
Höjd (engelska) 2,95 tum.
Bredd (metrisk) 256 mm
Bredd (engelska) 10,08 tum.
Djup (metriskt) 113 mm
Djup (engelska) 4,45 tum.
Vikt (metrisk) 0.46 kg
Vikt (engelska) 1.014 lb.
För användning med (applikation) Tillgångsspårning, streckkodsmärkning, kretskortsmärkning, komponent- och utrustningsmärkning, allmän identifiering, lager- och inspektionsmärkning, lagermärkning
Fuktighet 5 % till 95 % (icke-kondenserande)
För användning med (utrustning) V4500 streckkodsläsare (177233)
Garanti 3 år
Typ Skannerställ
Alternativt artikelnummer BRA-V1300