Läs mer
Brady™ V4500 streckkodsläsare RS232-kabel
Beskrivning
Kabel - RS232 Kabel för V4500 streckkodsläsare
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | RS232 till RJ50-28-kabel för V4500 streckkodsläsare |
| Vikt (metrisk) | 0.16 kg |
| Vikt (engelska) | 0.353 lb. |
| För användning med (applikation) | Tillgångsspårning, allmän identifiering, streckkodsmärkning, kretskortsmärkning, komponent- och utrustningsmärkning, livsmedels- och dryckesprocessmärkning, inventering och inspektionsmärkning |
| För användning med (utrustning) | V1300 Cradle (177235), V1300 Cradle Kit (177232), V4500 Barcode Scanner Kit (177229) |
| Längd (engelska) | 9,19 fot |
| Typ | Kabel |
| Alternativt artikelnummer | BRA-RS-RJ50-28 |