Läs mer
Brady™ V4500 streckkodsläsare USB Kabel
Produktkod. 30057748 Handla allt Brady Produkter
Change view
Längd (engelska):
3,28 fot
9,19 fot
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (engelska)
30057748 3,28 fot
30057745 9,19 fot
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30057748 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 177237
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    419.00 SEK
    381.82 SEK / Paket med 1
    Save 37.18 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 04-01-2027
V4500 streckkodsläsare tillbehör för att säkerställa oavbruten produktivitet.
Kabel - USB Kabel för V4500 streckkodsläsare
Specifikationer
Beskrivning USB till RJ50-1-kabel för V4500 streckkodsläsare
Vikt (metrisk) 0.06 kg
Vikt (engelska) 0.132 lb.
För användning med (applikation) Tillgångsspårning, allmän identifiering, streckkodsmärkning, kretskortsmärkning, komponent- och utrustningsmärkning, livsmedels- och dryckesprocessmärkning, inventering och inspektionsmärkning
För användning med (utrustning) V1300 Cradle (177235), V1300 Cradle Kit (177232), V4500 Barcode Scanner Kit (177229)
Längd (engelska) 3,28 fot
Typ Kabel
Alternativt artikelnummer BRA-USB-RJ50-1