Läs mer
Buerkle™ Förlängningsstång för användning med Buerkle™ SiloPicker
Produktkod. 10574762 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Längd (metrisk):
50 cm
100 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10574762 50 cm Varje
10321282 100 cm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10574762 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53800508
I lager
Buerkle™ V4A förlängningsstång i rostfritt stål för Buerkle™ SiloPicker tillåter att prover tas från djup ner till 3,5 m.
  • Prov ner till 3,5 m
  • Rostfritt stål AISI 316L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Förlängningsstång
Material Rostfritt stål (V4A)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Beskrivning Utrustning för SiloPicker
För användning med (utrustning) SiloPicker
Längd (metrisk) 50 cm