Läs mer
Buerkle™ V4A rostfritt stål Novartos Multi Pharma Zone Sampler
Handla allt Bürkle ProdukterBeskrivning
Novartos tillhandahåller farmaceutisk zonprovtagning i enlighet med FDA:s riktlinjer för enhetsdosprovtagning. Med Novartos läkemedelsprovtagare kan flera individuella dosprover (enhetsdosprover) tas från en eller flera provtagningspunkter i en enda provtagning.
Med Novartos Multi dubbelsampling kan ett dubbelt flerpunktsprov tas från flera fördefinierade provzoner. Beroende på längden är fyra, sju eller nio provkammare utrustade med två provinsatser för dubbelprovtagning.
Med Novartos Multi trippelsampling kan ett trippelt flerpunktsprov tas från flera fördefinierade provzoner. Beroende på längden är fyra, sju eller nio provkammare utrustade med tre provinsatser för trippelprovtagningen.
Vänligen beställ provinlägg separat.
- Provinsatser passar exakt och kan enkelt bytas ut
- Insatser finns i volymer upp till 2 ml
- Insticksdjup kan enkelt avläsas från lasergraverad djupskala
- Rostfritt stål AISI 316L (1.4404) och AISI 316Ti (1.4571)
- Spårfri och handpolerad
- Enkel rengöring
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål (V4A) |
| Antal kamrar | 7 |
| Antal inlägg | 14 |
| För användning med (applikation) | Dubbel provtagning |
| Diameter (engelska) | 1 tum |
| Diameter (metrisk) | 25 mm |
| Längd (metrisk) | 1000 mm |