Läs mer
Buerkle™ V4A rostfritt stål Novartos Multi Pharma Zone Sampler
Produktkod. 17594296 Handla allt Bürkle Produkter
Längd (metrisk):
600 mm
1000 mm
1400 mm
För användning med (applikation):
Dubbel provtagning
Trippelprovtagning
Antal kamrar:
4
7
9
Antal inlägg:
8
12
14
18
21
27
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17594296
Brand: Buerkle™ 53581402
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Novartos provtagare tillhandahåller farmaceutisk zonprovtagning i enlighet med FDA:s riktlinjer för enhetsdosprovtagning. Med Novartos läkemedelsprovtagare kan flera individuella dosprover (enhetsdosprover) tas från en eller flera provtagningspunkter i en enda provtagning.
Novartos tillhandahåller farmaceutisk zonprovtagning i enlighet med FDA:s riktlinjer för enhetsdosprovtagning. Med Novartos läkemedelsprovtagare kan flera individuella dosprover (enhetsdosprover) tas från en eller flera provtagningspunkter i en enda provtagning.
Med Novartos Multi dubbelsampling kan ett dubbelt flerpunktsprov tas från flera fördefinierade provzoner. Beroende på längden är fyra, sju eller nio provkammare utrustade med två provinsatser för dubbelprovtagning.
Med Novartos Multi trippelsampling kan ett trippelt flerpunktsprov tas från flera fördefinierade provzoner. Beroende på längden är fyra, sju eller nio provkammare utrustade med tre provinsatser för trippelprovtagningen.
Vänligen beställ provinlägg separat.
  • Provinsatser passar exakt och kan enkelt bytas ut
  • Insatser finns i volymer upp till 2 ml
  • Insticksdjup kan enkelt avläsas från lasergraverad djupskala
  • Rostfritt stål AISI 316L (1.4404) och AISI 316Ti (1.4571)
  • Spårfri och handpolerad
  • Enkel rengöring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Rostfritt stål (V4A)
Antal kamrar 9
Antal inlägg 18
För användning med (applikation) Dubbel provtagning
Diameter (engelska) 1 tum
Diameter (metrisk) 25 mm
Längd (metrisk) 1400 mm