Läs mer
Buerkle™ V4A rostfritt stål Novartos Uno Pharma zonprovtagare (trippelprov)
Produktkod. 17220584 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Längd (metrisk):
600 mm
1000 mm
1400 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk)
17220584 600 mm
17240584 1000 mm
17250584 1400 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17220584 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53580630
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För enhetsdosprovtagning. Det är nu möjligt att ta ut ett trippelprov utan att föra in lansen upprepade gånger i bulkmaterialet.
  • The sample inserts fit precisely and can easily be replaced
  • Inserts are available in volumes from 0 to 4.0mL
  • The insertion depths can easily be read from the laser-engraved depth scale
  • Stainless steel AISI 316L (1.4404) / AISI 316Ti (1.4571)
  • Groove-free and hand-polished
  • 25 mm Ø
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Pulverprovtagare
Material Rostfritt stål
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Engångsbruk
Längd (metrisk) 600 mm
Beställ insatser separat!