Läs mer
Buerkle™ V4A rostfritt stål Novartos Uno Pharma zonprovtagare (trippelprov)
Handla allt Bürkle ProdukterBeskrivning
- The sample inserts fit precisely and can easily be replaced
- Inserts are available in volumes from 0 to 4.0mL
- The insertion depths can easily be read from the laser-engraved depth scale
- Stainless steel AISI 316L (1.4404) / AISI 316Ti (1.4571)
- Groove-free and hand-polished
- 25 mm Ø
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Pulverprovtagare |
| Material | Rostfritt stål |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Längd (metrisk) | 1400 mm |
Beställ insatser separat!