Läs mer
Buerkle™ V4A rostfritt stål PharmaPicker
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
0,1 till 1,2 ml
1,25 till 2,50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
För provtagning av mycket små mängder av mycket potenta, dyra eller aktiva pulver för analys. De minsta provkvantiteterna från 0,1 ml till 2,5 ml kan samlas in med PharmaPicker. Genom att helt enkelt byta ut volymspetsen i uppsamlingscylindern mot 0,1–1,2 ml eller 1,25–2,5 ml, modifieras provtagningsvolymen.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 1,25 till 2,50 ml |
| Produkttyp | PharmaPicker |
| Avsluta | Elektropolerad |
| För användning med (utrustning) | PharmaPicker Volymhuvuden 1,25 till 2,50 ml |
| För användning med (applikation) | Små mängder pulver |
| Inkluderar | Uppsamlingscylinder |
| Material | Rostfritt stål (V4A) |
| Typ av handtag | T-form |
| Längd (metrisk) | 60 cm |