Läs mer
Vabicaserin hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Vabicaserin hydrochloride is a 5-hydroxytryptamine 2C (5-HT2C) receptor-selective agonist with an EC50 of 8 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vabicaserin hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 887258-94-8 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H21ClN2 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | SCA 136 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 60 mg/mL (226.59 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣H2O : 4 mg/mL (15.11 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |