Läs mer
Vaborbactam, MedChemExpress
Produktkod. 16467968
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
1mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16467968 10 mg -
16463897 50 mg 50mg
16421899 1 mg 1mg
16400438 5 mg 5mg
16467756 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16467968 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19930
MedChemExpress Vaborbactam (RPX7009) is a cyclic boronic acid pharmacophore β-lactamase inhibitor.
Vaborbactam (RPX7009) is a cyclic boronic acid pharmacophore β-lactamase inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vaborbactam
Fysisk form Solid
CAS 1360457-46-0
Färg Gray
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H16BNO5S
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym RPX7009
Löslighetsinformation H2O : 5.26 mg/mL (17.70 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)C[C@@H]1CC[C@H](NC(CC2=CC=CS2)=O)B(O)O1
Molekylvikt (g/mol) 297.14
Formel vikt 297.14
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Visa mer Show Less