Läs mer
Vaborbactam, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vaborbactam |
| CAS | 1360457-46-0 |
| Molekylformel | C12H16BNO5S |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | (3R,6S)-2-Hydroxy-3-[[2-(2-thienyl)acetyl]amino]-1,2-oxaborinane-6-acetic acid, RPX7009 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16BNO5S/c15-11(7-9-2-1-5-20-9)14-10-4-3-8(6-12(16)17)19-13(10)18/h1-2,5,8,10,18H,3-4,6-7H2,(H,14,15)(H,16,17)/t8-,10-/m0/s1 |
| LEDER | O=C(CC1=CC=CS1)N[C@@H](CC[C@@H](CC(O)=O)O2)B2O |
| Molekylvikt (g/mol) | 297.14 |
| Formel vikt | 297.0842 |