Läs mer
Vaccensyrametylester, TRC
Produktkod. 30137495
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137495 1 g
30003725 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30137495 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCV0700101G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6198-58-9
Molekylformel C19 H36 O2
Molekylvikt (g/mol) 296.49
Synonym trans-11-Octadecanoic acid methyl ester
IUPAC-namn metyl(E)-oktadek-11-enoat
LEDER CCCCCC\C=C\CCCCCCCCCC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl-trans-vaccenate
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h8-9H,3-7,10-18H2,1-2H3/b9-8+
Formel vikt 296.2715