Läs mer
Vaccinia Virus A27L Antibody [PE] - (Copenhagen), Novus Biologicals™
Produktkod. 30281740 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
30281740 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 30281740 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP343776PE
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Polyclonal Antibody
Vaccinia Virus A27L Polyclonal antibody specifically detects Vaccinia Virus A27L in Virus samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Vaccinia Virus A27L
Användningsområden ELISA, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera PE
Utspädning Western Blot, ELISA
Formulering PBS
Gene Alias OPG154
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Vaccinia virus A27L (Copenhagen) (Uniprot#: P20535; Met1-Glu110)
Reningsmetod Antigen and protein A Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Målarter Virus
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG