Läs mer
Vaccinia Virus A33R Antibody [Janelia Fluor™ 525] - (Copenhagen), Novus Biologicals™
Produktkod. 30281796 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
30281796 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 30281796 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP343778JF525
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Polyclonal Antibody
Vaccinia Virus A33R Polyclonal antibody specifically detects Vaccinia Virus A33R in Virus samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Vaccinia Virus A33R
Användningsområden ELISA
Klassificering Polyclonal
Konjugera Janelia Fluor 525
Utspädning ELISA
Formulering 50 mM Sodium Borate
Gene Alias OPG161
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Vaccinia Virus A33R (Copenhagen) (Uniprot#: P68616; Val57-Asn185).
Reningsmetod Antigen and protein A Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Målarter Virus
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG