Läs mer
Vaccinia Virus B5 Antibody [PE] - (Copenhagen), Novus Biologicals™
Produktkod. 30281772 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
0.1 mL
Unit Size:
0.1ml
Product Code. Kvantitet unitSize
30281772 0.1 mL 0.1ml
1 options
Product Code. 30281772 Supplier Novus Biologicals Supplier No. NBP343777PE
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Polyclonal Antibody
Vaccinia Virus B5 Polyclonal antibody specifically detects Vaccinia Virus B5 in Virus samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antigen Vaccinia Virus B5
Användningsområden Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera PE
Utspädning Western Blot
Formulering PBS
Gene Alias OPG190, PS/HR
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Vaccinia virus B5 (Copenhagen) (Uniprot#: P21115; Tyr18-His279)
Reningsmetod Antigen and protein A Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Målarter Virus
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG