Läs mer
Wheaton™ 47 mm filtreringsenheter med stöd i rostfritt stål
Handla allt Wheaton Science Products ProdukterBeskrivning
- Glas överensstämmer med ASTM E 438 Typ I, klass A krav
- Inkluderar ett stöd av rostfritt stål med 120 mesh skärm, PTFE-stödskärmspackning, stödbas, 300 ml graderad tratt, anodiserad klämma och en silikonpropp nr. 8
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Analys av partikel- eller mikrobiologisk kontaminering |
| Typ | Vakuumfilter |
| Volym (metrisk) | 1000 mL |