Beskrivning
Gör det lättare att ansluta standard 47 och 90 mm filtreringsenheter med proppanslutningar till en standard laboratorieflaska med GL45-gänga. Wheaton™ Filtreringsadapterenheten ersätter proppen för att göra anslutningen till flaskan.
- Inkluderar en PBT-slanganslutning för användning med 1/4 tum. (6 mm) ID flexibel slang
- En GL32 PBT-kåpa med en PTFE-belagd silikontätningsring gör anslutningen till filtreringsenheten
- En GL45 PBT-kapsyl med PTFE-belagd silikontätningsring gör sedan anslutningen till flaskan.
Specifications
Specifications
| För användning med (utrustning) | 90 mm filtreringsenheter med proppanslutningar |
| Material | PBT, PTFE |
| Porstorlek | 90 mm |
| För användning med (applikation) | Stora provvolymer, vätskor med tung partikelbelastning och trögflytande vätskor när hög flödeshastighet krävs |
| Typ | Filtreringsadapterenhet |