Läs mer
Wheaton™ Fritt glasstöd för 47 mm filtreringsenhet med standard konisk anslutning
Produktkod. 11748799 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Typ:
Vakuumfilter
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11748799
Brand: Wheaton™ 41938547
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rekommenderas för allmän filtrering. Wheaton™ Fritt glasstöd för 47 mm filtreringsenhet med standard konisk anslutning är tillverkad av lågutdragbart borosilikatglas.
  • Innehåller en stödbas av frittat μglas med grov porositet (40-60 m), graderad tratt, anodiserad aluminiumklämma och 1L filterkolv
  • Glaskomponenter tillverkade av Wheaton™ 33 glas som överensstämmer med USP Typ 1 och ASTM E typ I, klass A krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Rutinfiltrering av organiska lösningsmedel, frätande vätskor och avlägsnande av partiklar från HPLC-lösningsmedel
Typ Vakuumfilter
Volym (metrisk) 500 mL