Läs mer
Wheaton™ Vakuumfilter med Frit
Produktkod. 11751883 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
47 mm
90 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) unitSize
11751883 90 mm Varje
10498711 47 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11751883 Leverantör Wheaton™ Leverantörsnummer 419452
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Wheaton Vakuumfilter med frit, för användning med: Att samla upp filtratet direkt i en standardlaboratorieflaska
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Stora provvolymer, vätskor med tung partikelbelastning och trögflytande vätskor när hög flödeshastighet krävs
Typ Vakuumfilter
Diameter (metrisk) 90 mm