Läs mer
Wheaton™ Vakuumfilter med 40/35 inre led
Produktkod. 11768799 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Typ:
Vakuumfilter
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ unitSize
11768799 Vakuumfilter Varje
1 options
Produktkod. 11768799 Leverantör Wheaton™ Leverantörsnummer 419460
Specifikationer
För användning med (applikation) Stora provvolymer, vätskor med tung partikelbelastning och trögflytande vätskor när hög flödeshastighet krävs
Typ Vakuumfilter