Läs mer
Wheaton™ Vakuumfilter med frit och 40/35 inre led
Produktkod. 11793826 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Typ:
Vakuumfilter
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ unitSize
11793826 Vakuumfilter Varje
1 options
Produktkod. 11793826 Leverantör Wheaton™ Leverantörsnummer 419462
Bara null kvar
Specifikationer
För användning med (applikation) Stora provvolymer, vätskor med tung partikelbelastning och trögflytande vätskor när hög flödeshastighet krävs
Typ Vakuumfilter