Läs mer
IKA™ Vacstar Digital
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16228511 Handla allt IKA Produkter
Change view
Flödeshastighet:
22 l/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Flödeshastighet unitSize
16228511 22 l/min. Varje
1 options
Produktkod. 16228511 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0020016236
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fyrkammarmembranvakuumpump har hög sugkapacitet, lågt utrymmesbehov och hög servicevänlighet.
  • Inställningen av parametrarna görs med en vridknapp över en digital display som visar aktuellt varvtal
  • Automatiserade processer styrs med vakuumregulatorn VC 10
  • Analog kabel ingår i leveransen av pumpen
  • Det rekommenderas att använda VSE 1 vakuumsäkerhetsutsläpp
  • Förhindrar att lösningsmedel släpps ut i omgivande luft
  • Används för torra och oli-fria applikationer i laboratoriet
  • Pumpens membran är särskilt kemiskt resistenta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mått (L x B x H) 370 x 150 x 375 mm
Material Alu-Cast Coating/Termoplastisk Polymer
Wattal 130 W
Vikt (metrisk) 11.5 kg
Produktlinje Vakuumpump
Flödeshastighet 22 l/min.
Maximalt tryck 1030 mbar
Spänning 100 till 240 V