Läs mer
Integra Biosciences™ Vacuboy Handoperatör
Produktkod. 10565942
Produktkod. 10565942 Leverantör Integra Biosciences™ Leverantörsnummer 155510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3630.00 SEK
    2726.55 SEK / Paket med 1
    Save 903.45 SEK
    24% Av
Beräknad leverans: 26-11-2026
Konvertera vilken vakuumkälla som helst till ett användarvänligt aspirationssystem. Integra Biosciences™ Vacuboy™ Handoperatörer är mångsidiga aspirationsverktyg för att aspirera vätskor från praktiskt taget alla laboratoriekärl.
VACUBOY handoperatör med:
  • 1-kanals rostfri aspirationsadapter 40 mm
  • 1-kanals aspirationsadapter för engångstippar med utkastare
  • Gummiadapter för Pasteur-pipetter
VACUBOY är ett mångsidigt aspirationsverktyg som omvandlar vilken vakuumkälla som helst till ett användarvänligt aspirationssystem för att suga in vätskor från praktiskt taget vilken laboratoriebehållare som helst med en knapptryckning och på ett kontrollerat sätt.
  • Handstycket är anslutet till vilken tillgänglig vakuumkälla som helst med silikonrör och utrustats med en av de olika aspirationsadaptrarna
  • Den perfekta matchningen uppnås när VACUBOY är ansluten till ett VACUSAFE-aspirationssystem
  • Det stora utbudet av adaptrar gör att VACUBOY kan hantera vätskor från alla rör, skålar, flaskor, T-flaskor eller multibrunnsplattor, anpassade efter form och storlek
  • Adaptrar för aspiration med Pasteur-pipetter, serologiska pipetter, engångspipettspetsar eller nålar i rostfritt stål
  • Flerkanalsadaptrar för snabb tömning av flerbrunnsplattor
  • Vakuumreglering med en pekkänslig knapp för kontrollerad och mjuk sugning av vätskor
  • Ergonomisk, perfekt lämpad för långa arbetsuppgifter, produktiva eller repetitiva ambitionsuppgifter
  • Antidroppsystemet förhindrar läckage av flytande avfall från spetsen eller pipetten, vilket minskar risken för kontaminering vid arbete med biologiskt farliga vätskor
  • Autoklavbar och steriliserbar möjliggör VACUBOY maximal säkerhet i laboratoriet vid arbete med farligt biologiskt flytande avfall