Läs mer
Cytiva VacuCap™ 60 Vakuumfiltreringsanordningar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17134821
Change view
Porstorlek:
0,2μ m
Produktkod. Porstorlek
17134821 0,2μ m
1 options
Produktkod. 17134821 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer TA4632
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4640.00 SEK
    4499.09 SEK / Paket med 10
    Save 140.91 SEK
    3% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ta bort endotoxin från vatten, buffert, neutrala sockerarter och vissa biologiska lösningar.
  • Inte godkänt för användning i medicinska, kliniska, kirurgiska andra patientrelaterade tillämpningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakter 1/4 tum slang hulling inre avsmalning
Material (membran) Hydrofil PES
Porstorlek 0,2μ m
Sterilitet Sterila
Antal per förpackning 10/Pk.
Diameter (metrisk) 60 mm