Läs mer
Cytiva VacuCap™ 90 Vakuumfiltreringsenheter med individuellt anslutna slangar
Porstorlek:
0,2μ m
Beskrivning
- Inte godkänt för användning i medicinska, kliniska, kirurgiska andra patientrelaterade tillämpningar.
Specifikationer
Specifikationer
| Material (membran) | Hydrofil PES |
| Porstorlek | 0,2μ m |
| Sterilitet | Sterila |
| Filtreringsområde | 60 cm 2 |
| Antal per förpackning | 10/Pk. |
| Diameter (metrisk) | 90 mm |